Läs mer
Guanylmelamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanylmelamine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N8.2ClH/c5-1(6)9-4-11-2(7)10-3(8)12-4;;/h(H8,5,6,7,8,9,10,11,12);2*1H |
| Formel vikt | 240.05 |