Läs mer
Guanylurea sulfate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310429
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310429 1 ml
1 options
Produktkod. 30310429 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14057250AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Guanylurea Sulfate
CAS 591-01-5
Analyt- eller komponentnamn N-Guanylurea Sulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 2 C2 H6 N4 O . H2 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Urea, N-(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1), Urea, (aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1) (9CI), Urea, amidino-, sulfate (2:1) (8CI), Carbamylguanidine sulfate, Dicyanodiamidine sulfate, Diuretamidine sulfate, Guanylurea sulfate, N-Guanylurea Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C2H6N4O.H2O4S/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4)
LEDER NC(=N)NC(=O)N.NC(=N)NC(=O)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn carbamimidoylurea;sulfuric acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 302.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 302.0757 g/mol