Läs mer
Guanylureasulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10117470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10117470 25 g Plastflaska 25g
10298803 100 g Plastflaska 100g
11935601 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10117470 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 411140250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-01-5 | C4H12N8O2·H2SO4 | 302.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-01-5
Molekylformel C4H12N8O2·H2SO4
Molekylvikt (g/mol) 302.26
MDL-nummer MFCD00035565
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanylurea sulfate
Smältpunkt 190.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel [NH2C(NH)NHCONH2]2·H2SO4
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,3104
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 302.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanylurea sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.