Läs mer
Guanylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanylurea |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N4O/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7) |
| Formel vikt | 102.0542 |