Läs mer
Novus Biologicals™ Guanylyl Cyclase beta 1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18252564 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18252564
Brand: Novus Biologicals™ NBL111408
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Guanylyl Cyclase beta 1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2825 and based on accession number NM_857. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens guanylate cyclase 1, soluble, beta 3 (GUCY1B3), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only