Läs mer
Guanylyl Imidodiphosphate Trisodium Salt (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanylyl Imidodiphosphate Trisodium Salt |
| CAS | 148892-91-5 |
| Molekylformel | C10H14N6Na3O13P3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5'-Guanylic Acid Monoanhydride with Imidodiphosphoric Acid Trisodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N6O13P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-16(7)9-6(18)5(17)3(28-9)1-27-32(25,26)29-31(23,24)15-30(20,21)22;;;/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H,25,26)(H3,11,13,14,19)(H4,15,20,21,22,23,24);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1 |
| LEDER | [Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])NP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | trisodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-[[hydroxy(oxido)phosphoryl]amino]phosphinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 588.14 |
| Formel vikt | 587.9525 |