Läs mer
Checkers Skydda Dog™ 5 kanals ändlock
Produktkod. 17752418
Change view
Färg:
Orange
Produktkod. Färg
17752418 Orange
1 options
Produktkod. 17752418 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PGDS0019OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.50 SEK
    1300.20 SEK / Paket med 1
    Save 180.30 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Skydda Dog™ 5 Channel End Caps har en lastkapacitet på 9526 kg/axel.
  • Guard Dog-seriens 5-kanaliga ändlock ger en säkrare korsning för fordon och fotgängare samtidigt som de skyddar värdefulla elkablar och slangledningar från skador
  • Modulär sammankopplande design är idealisk för användning i nöjesparker, nöjesställen, sportevenemang och de flesta offentliga, kommersiella, industriella, byggande och allmännyttiga tillämpningar
Specifikationer
Mått (L x B x H) 50 x 22 x 5 cm
Färg Orange
Material Polyuretan
Typ End Cap