Läs mer
Checkers Skydda Dog™ 5-kanals högersväng
Produktkod. 17712418
Change view
Färg:
Svart, Orange
Produktkod. Färg
17712418 Svart, Orange
1 options
Produktkod. 17712418 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PGDS0011OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2772.00 SEK
    2397.25 SEK / Paket med 1
    Save 374.75 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Skydda Dog™ 5 Channel skapar en 45 graders högersväng.
  • Guard Dog 5-kanals generella 45-graders svängar åt vänster eller höger är designade för kablar och slangar med en diameter på upp till 337 cm
  • Den har Dog Bone-kontakter, ett förstärkt gångjärnslock för enkel kabelplacering och en patenterad 5-bar slitbaneyta för maximal dragkraft
  • Kort sagt, det erbjuder allt ett standard Guard Dog-skydd gör, dess allväderspolyuretankonstruktion gör den perfekt lämpad för nästan alla användningsområden, från nöjesparker och sportevenemang till tunga industrianläggningar
  • Vänster och höger svängar kan sammanfogas för att skapa en joggingtur
Specifikationer
Längd (engelska) 2 ft.
Längd (metrisk) 62 cm
Bredd (metrisk) 50 cm
Färg Svart, Orange
Material Polyuretan
Typ Right Turn