Läs mer
Checkers Skydda Dog™ ADA 5-kanals kabelskydd
Produktkod. 17762408
Change view
Färg:
Svart, Orange
Produktkod. Färg
17762408 Svart, Orange
1 options
Produktkod. 17762408 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PGDS0006OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3711.75 SEK
    3214.53 SEK / Paket med 1
    Save 497.22 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Guard Dog-seriens 5-kanaliga kabelskydd med gångjärnslock ger en säkrare korsning för fordons- och fotgängare samtidigt som värdefulla elkablar och slangledningar skyddas från skador.
  • Guard Dog-serien 5-kanaligt kabelskydd med gångjärnslock ger en säkrare korsning för fordon och fotgängare samtidigt som värdefulla elkablar och slangledningar skyddas från skador
  • Modulär sammankopplande design är idealisk för användning i nöjesparker, nöjesställen, sportevenemang och de flesta offentliga, kommersiella, industriella, byggande och allmännyttiga tillämpningar
Specifikationer
För användning med (applikation) Säkrare överfart för fordon och fotgängare
Inkluderar Gångjärnslock
Längd (engelska) 151 ft.
Längd (metrisk) 46 m
Bredd (metrisk) 127 cm
Färg Svart, Orange
Typ Cable Protector