Läs mer
Justrite Skydda Dog™ ADA Rails 5 (par) kanal
Produktkod. 17762418
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
17762418 Gult
1 options
Produktkod. 17762418 Leverantör Justrite Leverantörsnummer PGDS0033YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6861.75 SEK
    5089.73 SEK / Paket med 1
    Save 1772.02 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Skydda Dog™ 5-kanals ADA-skyddsräcke
  • ADA Rails 5 (par) kanal
  • Gult
Specifikationer
Mått (L x B x H) 5 x 141 x 5 cm
Längd (engelska) 4.62 ft.
Längd (metrisk) 140.97 cm
Vikt (metrisk) 5.8 kg
Bredd (metrisk) 5.08 cm
Färg Gult
Material Polyuretan
Typ CRM