Läs mer
Checkers Skydda Dog™ Låg profil
Produktkod. 17792408
Change view
Längd (metrisk):
27 cm
43 cm
72 cm
77 cm
84 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17792408 43 cm
17722418 27 cm
17732408 72 cm
17752408 77 cm
17782408 84 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17792408 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PGDS0009OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4698.75 SEK
    3496.79 SEK / Paket med 1
    Save 1201.96 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Skydda Dog™ Lågprofilmodeller är de mest kompakta toppmatade kabelskydden på marknaden. Dessa skydd ger en säkrare korsning för fordons- och gångtrafik, samtidigt som de bibehåller en hög bärförmåga för tung utrustning
  • Skydda Dog™ Lågprofilmodeller är de mest kompakta toppmatade kabelskydden på marknaden
  • Dessa skydd ger en säkrare korsning för fordons- och gångtrafik, samtidigt som de bibehåller en hög bärförmåga för tung utrustning
Specifikationer
Längd (engelska) 16,9
Längd (metrisk) 43 cm
Bredd (metrisk) 91 cm
Färg Svart, Orange
Material Polyuretan
Typ Cable Protector