Läs mer
Pacific Handy Cutter Bevakad fjäderback Säkerhetsskär vänster
Produktkod. 17739037
Change view
Färg:
Klart
Rött
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17739037 Klart
17729037 Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17739037 Leverantör Pacific Handy Cutter Leverantörsnummer S4SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2401.58 SEK
    1914.36 SEK / Paket med 12
    Save 487.22 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
S4S är en säkerhetskniv med automatisk bladindragning och extra skydd. Därför är det väldigt säkert.
  • Skyddsskyddet fungerar också som vägledning, t.ex. vid toppning av kartonger.
  • Med robust integrerad banddelare och reservbladsförvaring.
  • Verktygsfritt bladbyte.
  • Med praktisk ögla för snörning eller upphängning.
  • Den gröna modellen är lämplig för högerhänta användare.
  • Den röda modellen är lämplig för vänsterhänta användare.
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetsskärare
Disponibel Återanvändbar