Läs mer
Thermo Scientific™ GuardGOLD™ Kapillärkolonner
Produktkod. 10221245 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
2 m
5 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10221245
Brand: Thermo Scientific™ 260500532
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda din analytiska kolonn från skador och kontaminering från icke-flyktiga material.
Skydda din analytiska kolonn från skador och kontaminering från icke-flyktiga material med hjälp av ThermoScientific™ GuardGOLD™ Kapillärkolonner. Underlättar överlägsen analytisk prestanda Skyddar mot kolonnkontamination orsakad av icke-flyktiga material, förlänger kolonnens livslängd. Fokuserar målanalyter i spetsen av den analytiska kolonnen, vilket leder till bättre kromatografisk toppform Mycket inaktiverad för att ge överlägsen tröghet, väsentligt för analys av aktiva föreningar Hög maximal driftstemperatur vid 360 °C.
Idealisk för LC med hög genomströmning och hög upplösning
UltiMate 3000 Rapid Separation Well Plate Autosampler rekommenderas starkt för högtrycksapplikationer med hög upplösning. Korta insprutningscykeltider gör den idealisk för applikationer med hög genomströmning. Den finns i både icke-termostaterade (WPS-3000RS) och termostaterade (WPS-3000TRS) versioner.
Prestanda och funktioner
  • Insprutningsvolymprecision vanligtvis< 0,15 % RSD för 5 L μinjektioner
  • Högprecisionsdrivmekanism för att leverera överlägsen insprutningslinjäritet av r2> 0,9999 (5 90 –μL)
  • Brett injektionsvolymområde från 0,2 till 500 L μmed tre kombinationer av sprutor och öglor för maximal injektionsflexibilitet
  • Låg gradientfördröjningsvolym på 140 μL (standard) eller 50 μL (med 25 μL provslinga)
  • Volumetrisk noggrannhet bättre än± 0,5 % för μ20 L-injektioner möjliggör enkel metodöverföring från HPLC till UHPLC
  • Prov termostatering för att skydda termiskt känsliga analyter (WPS-3000TRS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet Varje
Längd (metrisk) 5 m
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Beskrivning 5 ml; 0,32 mm Nominell ID
För användning med (applikation) GC
Produktlinje GuardGOLD
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.