Beskrivning
Skydda din analytiska kolonn från skador och kontaminering från icke-flyktiga material med hjälp av ThermoScientific™ GuardGOLD™ Kapillärkolonner. Underlättar överlägsen analytisk prestanda Skyddar mot kolonnkontamination orsakad av icke-flyktiga material, förlänger kolonnens livslängd. Fokuserar målanalyter i spetsen av den analytiska kolonnen, vilket leder till bättre kromatografisk toppform Mycket inaktiverad för att ge överlägsen tröghet, väsentligt för analys av aktiva föreningar Hög maximal driftstemperatur vid 360 °C.
Idealisk för LC med hög genomströmning och hög upplösning
UltiMate 3000 Rapid Separation Well Plate Autosampler rekommenderas starkt för högtrycksapplikationer med hög upplösning. Korta insprutningscykeltider gör den idealisk för applikationer med hög genomströmning. Den finns i både icke-termostaterade (WPS-3000RS) och termostaterade (WPS-3000TRS) versioner.
Prestanda och funktioner
- Insprutningsvolymprecision vanligtvis< 0,15 % RSD för 5 L μinjektioner
- Högprecisionsdrivmekanism för att leverera överlägsen insprutningslinjäritet av r2> 0,9999 (5 90 –μL)
- Brett injektionsvolymområde från 0,2 till 500 L μmed tre kombinationer av sprutor och öglor för maximal injektionsflexibilitet
- Låg gradientfördröjningsvolym på 140 μL (standard) eller 50 μL (med 25 μL provslinga)
- Volumetrisk noggrannhet bättre än± 0,5 % för μ20 L-injektioner möjliggör enkel metodöverföring från HPLC till UHPLC
- Prov termostatering för att skydda termiskt känsliga analyter (WPS-3000TRS)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | GC |
| Längd (metrisk) | 2 m |
| Beskrivning | 2 ml; 0,25 mm Nominell ID |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | GuardGOLD |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.