Läs mer
Thermo Scientific™ GuardGOLD™ Kapillärkolonner
Produktkod. 15247478 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
2 m
5 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15247478
Brand: Thermo Scientific™ 260500518
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda din analytiska kolonn från skador och kontaminering från icke-flyktiga material.
Skydda din analytiska kolonn från skador och kontaminering från icke-flyktiga material med hjälp av ThermoScientific™ GuardGOLD™ Kapillärkolonner. Underlättar överlägsen analytisk prestanda Skyddar mot kolonnkontamination orsakad av icke-flyktiga material, förlänger kolonnens livslängd. Fokuserar målanalyter i spetsen av den analytiska kolonnen, vilket leder till bättre kromatografisk toppform Mycket inaktiverad för att ge överlägsen tröghet, väsentligt för analys av aktiva föreningar Hög maximal driftstemperatur vid 360 °C.
  • Idealisk för LC med hög genomströmning och hög upplösning
  • UltiMate 3000 Rapid Separation Well Plate Autosampler rekommenderas starkt för högtrycksapplikationer med hög upplösning. Korta insprutningscykeltider gör den idealisk för applikationer med hög genomströmning. Den finns i både icke-termostaterade (WPS-3000RS) och termostaterade (WPS-3000TRS) versioner.
Prestanda och funktioner:
  • Insprutningsvolymprecision vanligtvis< 0,15 % RSD för 5 L μinjektioner
  • Högprecisionsdrivmekanism för att leverera överlägsen insprutningslinjäritet av r2> 0,9999 (5 90 –μL)
  • Brett injektionsvolymintervall från 0,2 till 500 L μmed tre kombinationer av sprutor och öglor för maximal injektionsflexibilitet
  • Låg gradientfördröjningsvolym på 140 μL (standard) eller 50 μL (med 25 μL provslinga)
  • Volumetrisk noggrannhet bättre än± 0,5 % för μ20 L-injektioner möjliggör enkel metodöverföring från HPLC till UHPLC
  • Prov termostatering för att skydda termiskt känsliga analyter (WPS-3000TRS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 0.18 mm
Typ Skyddskolonn
Diameter (metrisk) Inre 0.18 mm
Längd (metrisk) 5 m
Kvantitet Varje
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.