Läs mer
Thermo Scientific™ GuardGOLD™ Kapillärkolonner
Produktkod. 15257478 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
2 m
5 m
10 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15257478 10 m 0.18 mm Varje
10448194 2 m 0.25 mm Varje
15237478 2 m 0.18 mm Varje
10139384 2 m 0.32 mm Varje
15247478 5 m 0.18 mm Varje
10752836 2 m 0.53 mm Varje
10537645 5 m 0.25 mm Varje
10221245 5 m 0.32 mm Varje
10497814 5 m 0.53 mm Varje
10428774 10 m 0.25 mm Varje
10438774 10 m 0.32 mm Varje
10119014 10 m 0.53 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15257478 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260501018
Beräknad leverans: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Skydda din analytiska kolonn från skador och kontaminering från icke-flyktiga material.
Skydda din analytiska kolonn från skador och kontaminering från icke-flyktiga material med hjälp av ThermoScientific™ GuardGOLD™ Kapillärkolonner. Underlättar överlägsen analytisk prestanda Skyddar mot kolonnkontamination orsakad av icke-flyktiga material, förlänger kolonnens livslängd. Fokuserar målanalyter i spetsen av den analytiska kolonnen, vilket leder till bättre kromatografisk toppform Mycket inaktiverad för att ge överlägsen tröghet, väsentligt för analys av aktiva föreningar Hög maximal driftstemperatur vid 360 °C.
  • Idealisk för LC med hög genomströmning och hög upplösning
  • UltiMate 3000 Rapid Separation Well Plate Autosampler rekommenderas starkt för högtrycksapplikationer med hög upplösning. Korta insprutningscykeltider gör den idealisk för applikationer med hög genomströmning. Den finns i både icke-termostaterade (WPS-3000RS) och termostaterade (WPS-3000TRS) versioner.
Prestanda och funktioner:
  • Insprutningsvolymprecision vanligtvis< 0,15 % RSD för 5 L μinjektioner
  • Högprecisionsdrivmekanism för att leverera överlägsen insprutningslinjäritet av r2> 0,9999 (5 90 –μL)
  • Brett injektionsvolymintervall från 0,2 till 500 L μmed tre kombinationer av sprutor och öglor för maximal injektionsflexibilitet
  • Låg gradientfördröjningsvolym på 140 μL (standard) eller 50 μL (med 25 μL provslinga)
  • Volumetrisk noggrannhet bättre än± 0,5 % för μ20 L-injektioner möjliggör enkel metodöverföring från HPLC till UHPLC
  • Prov termostatering för att skydda termiskt känsliga analyter (WPS-3000TRS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
För användning med (applikation) Gaskromatografi (GC)
Längd (metrisk) 10 m
Kvantitet Varje
Diameter (metrisk) 0.18 mm
Typ Skyddskolonn
Diameter (metrisk) Inre 0.18 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.