Läs mer
OHAUS™ Väktare 3000™ Kokplatta omrörare
Produktkod. 17668975 Handla allt Ohaus Produkter
Material för toppplatta:
Keramisk
Keramiskt belagt rostfritt stål
Modell:
E-G31HS04C
E-G31HS07C
E-G31HSRDS
Mått (L x B x H):
264,0 x 163,0 x 101,0 mm
264,0 x 163,0 x 110,0 mm
318,0 x 223,0 x 112,0 mm
Diameter (metrisk):
102,0 mm
135,0 mm
178,0 mm
Produktkod. 17668975
Brand: OHAUS™ 30680280
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS Väktare 3000™ Hotplate-omrörare är designade för ekonomisk uppvärmning och omrörning i alla laboratoriemiljöer.
  • Branschledande säkerhet till överkomliga priser. Guardian 3000-enheter erbjuder säkerhet, kontrollerad uppvärmning och kraftfull omrörning för allmänt laboratoriebruk - allt till ett konkurrenskraftigt pris.
  • SafetyHeat™ skyddar labbet. Ett branschledande system för tidig upptäckt använder två oberoende säkerhetskontroller för att övervaka elektroniken och stoppa uppvärmningen innan ett övertemperaturtillstånd inträffar.
  • Designad för att hålla - det robusta metallhöljet har en spillbeständig design för lång livslängd i labbet under svåra förhållanden. Den släta, kemikaliebeständiga keramiska toppen gör det lätt att städa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 220/240 V
Beskrivning Slitstarkt metallhölje, PET Frontpanel, kontrollknappar, på/av-brytare för värmare frånkoppling, inbyggd stödstavshållare, lätt att rengöra keramiska eller keramikbelagda toppar i rostfritt stål
Fraktvikt (metrisk) 3.300 kg
Elektriska krav 220 V till 240 V, 4 A 50/60 Hz
Controllertyp Digital
Modell E-G31HS04C
Längd (engelska) 10,4 tum
Höjd (metrisk) 110.0 mm
Temperatur (metrisk) 5 °C till 40 °C, 80 % RH, Icke-kondenserande
Temperatur (engelska) 41 °F till 104 °F, 80 % RF, icke-kondenserande
Omgivningstemperatur Omgivningstemperatur 5 °C till 500 °C
Höjd (engelska) 4,3 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 163.0 mm
Amperage 4 A
Längd (metrisk) 264.0 mm
Bredd (engelska) 6,4 tum.
Wattal 550.0 W
Vikt (engelska) 5.5 lb.
Vikt (metrisk) 2.5 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Mått (L x B x H) 264,0 x 163,0 x 110,0 mm
Certifikat och efterlevnad TUV
Visa Anpassad bakgrundsbelyst LCD
Diameter (metrisk) 102,0 mm
Hastighet 80 till 1600 rpm