Läs mer
OHAUS™ Guardian 5000 kokplatta-omrörare
Produktkod. 16640452 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
e-G51HS07C
e-G51HS10C
e-G51HSRDM
Produktkod. 16640452
Brand: OHAUS™ 30500523
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pålitliga kokplattor med exceptionella säkerhetsfunktioner för dagligt bruk.
  • Ett branschledande system för tidig upptäckt som använder två oberoende säkerhetskontroller för att kontinuerligt övervaka elektroniken och stänga av värmen innan ett övertemperaturtillstånd inträffar.
  • Exakt omrörning från 60 till 1600 rpm är möjlig tack vare designen av en kraftfull motor, stark magnet och mjukvarustyrd ramphastighet, vilket säkerställer säker magnetisk koppling för viskösa applikationer.
  • Den ljusstarka LCD-skärmen inkluderar stora temperatur- och hastighetsinställningar, intuitiva ikoner och en framträdande hot top-indikator - allt designat för att snabbt och enkelt övervaka prestanda från hela labbet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Fraktvikt (metrisk) 2.812 kg
Elektriska krav 230 V, 6,0 A, 50/60 Hz
Modell e-G51HS07C
Längd (engelska) 12.20 tum.
Höjd (metrisk) 122.000 mm
Omgivningstemperatur + 5 °C – 500 °C
Höjd (engelska) 4,80 tum.
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 223.00 mm
Längd (metrisk) 309.00 mm
Bredd (engelska) 8,80 tum.
Vikt (engelska) 5.700 lb
Vikt (metrisk) 2.600 kg
Pluggtyp EU