Läs mer
OHAUS™ Guardian 5000 kokplatta-omrörare
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
e-G51HS07C
e-G51HS10C
e-G51HSRDM
Beskrivning
- Ett branschledande system för tidig upptäckt som använder två oberoende säkerhetskontroller för att kontinuerligt övervaka elektroniken och stänga av värmen innan ett övertemperaturtillstånd inträffar.
- Exakt omrörning från 60 till 1600 rpm är möjlig tack vare designen av en kraftfull motor, stark magnet och mjukvarustyrd ramphastighet, vilket säkerställer säker magnetisk koppling för viskösa applikationer.
- Den ljusstarka LCD-skärmen inkluderar stora temperatur- och hastighetsinställningar, intuitiva ikoner och en framträdande hot top-indikator - allt designat för att snabbt och enkelt övervaka prestanda från hela labbet.
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminium |
| Spänning | 230 V |
| Fraktvikt (metrisk) | 2.812 kg |
| Elektriska krav | 230 V, 4,6 A, 50/60 Hz |
| Modell | e-G51HSRDM |
| Längd (engelska) | 10,50 tum. |
| Höjd (metrisk) | 126.000 mm |
| Omgivningstemperatur | + 5 °C – 380 °C |
| Höjd (engelska) | 5,00 tum |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |