Beskrivning
Nästa generation Guardian™ 5000 Hotplate Omrörare är konstruerade för säkerhet och mångsidighet i forskning, akademiska och industriella miljöer. De erbjuder kraftfull uppvärmning och blandning, med förstklassig hårdvara och mjukvara för att stödja olika användare säkert och tillförlitligt. Värmemodeller når upp till 550 °C och har 3 temperaturkontrolllägen för snabb uppvärmning eller exakt uppvärmning utan översvängning. Välj mellan 5 modeller med 3 tallrikstorlekar.
Unika egenskaper:
- Vår signatur SafetyHeat™ och SmartHeat™ funktioner kombinerade med det nya Run Dry Protection-systemet plus Time Run-läget och tillvalet Splash Shield ge fullständig säkerhet.
- Den utvecklade SmartRate™ Systemet stöder uppvärmning och omrörning från snabb och intensiv till mjuk och exakt, med en rad tillbehör för att möjliggöra en mängd olika applikationer.
- Ett intuitivt användargränssnitt med en stor, ljusstark LCD-skärm med vita tecken och rattknapp(ar), möjliggör användarvänlig användning. RS232-port ingår för fjärrkontroll eller dataloggning.
Kitversioner inkluderar:
- Temperatursond 30500590
- Sondhållarsats 30973298
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 220/240 V |
| Inkluderar | Temperatursond 30500590 och sondhållarsatsen 30973298 |
| Säkerhetsfunktioner | SafetyHeat, SmartHeat och kör torrskyddssystem |
| Fraktvikt (metrisk) | 7.7 kg |
| Kroppsmaterial | Målad aluminium |
| Controllertyp | Digital |
| Modell | e-G52HS07C K1 |
| Storlek | 180 x 180 mm |
| Höjd (metrisk) | 116 mm |
| Visa mer |