Läs mer
OHAUS™ Guardian™ 5000 kokplattor och omrörare
Produktkod. 30182887 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
e-G52HP07C
e-G52HP07C K1
e-G52HS07C
e-G52HS07C K1
e-G52HS10C
e-G52HS10C K1
e-G52HSRDA
e-G52HSRDA K1
e-G52ST07C
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
30182887 e-G52HSRDA K1
30182892 e-G52HP07C K1
30182879 e-G52HS07C K1
30182890 e-G52HSRDA
30182884 e-G52HS07C
30182888 e-G52HP07C
30182886 e-G52ST07C
30182894 e-G52HS10C
30182885 e-G52HS10C K1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30182887 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30981784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10535.87 SEK
    9625.66 SEK / 1 enheter
    Save 910.21 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Expertkonstruerade kokplattor med förstklassiga säkerhets- och mångsidiga funktioner för dagligt bruk
Nästa generation Guardian™ 5000 Hotplate Omrörare är konstruerade för säkerhet och mångsidighet i forskning, akademiska och industriella miljöer. De erbjuder kraftfull uppvärmning och blandning, med förstklassig hårdvara och mjukvara för att stödja olika användare säkert och tillförlitligt. Värmemodeller når upp till 550 °C och har 3 temperaturkontrolllägen för snabb uppvärmning eller exakt uppvärmning utan översvängning. Välj mellan 5 modeller med 3 tallrikstorlekar.
Unika egenskaper:
  • Vår signatur SafetyHeat™ och SmartHeat™ funktioner kombinerade med det nya Run Dry Protection-systemet plus Time Run-läget och tillvalet Splash Shield ge fullständig säkerhet.
  • Den utvecklade SmartRate™ Systemet stöder uppvärmning och omrörning från snabb och intensiv till mjuk och exakt, med en rad tillbehör för att möjliggöra en mängd olika applikationer.
  • Ett intuitivt användargränssnitt med en stor, ljusstark LCD-skärm med vita tecken och rattknapp(ar), möjliggör användarvänlig användning. RS232-port ingår för fjärrkontroll eller dataloggning.
Kitversioner inkluderar:
  • Temperatursond 30500590
  • Sondhållarsats 30973298
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramiskt belagd aluminium
Spänning 220/240 V
Inkluderar Temperatursond 30500590 och sondhållarsatsen 30973298
Säkerhetsfunktioner SafetyHeat, SmartHeat och kör torrskyddssystem
Fraktvikt (metrisk) 4.8 kg
Controllertyp Digital
Modell e-G52HSRDA K1
Storlek 135 mm dia.
Höjd (metrisk) 108 mm
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +5 °C till 360 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 175 mm
Amperage 4 A
Längd (metrisk) 259 mm
Wattal 656 W
Vikt (metrisk) 2.6 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 20 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 50 till 1800 rpm
Garanti 2 år
Mått (L x B x H) 259 x 175 x 108 mm
Certifikat och efterlevnad CE, TÜV (Standard IEC 61010-1 (cTÜVus))
Visa LCD
Diameter (metrisk) 13.5 cm
Toppplattans diameter (metrisk) 13.5 cm
Hastighet 50 till 1800 varv per minut