Läs mer
OHAUS™ Guardian™ 5000 kokplattor och omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200104767 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
e-G52HP07C
e-G52HP07C K1
e-G52HS07C
e-G52HS07C K1
e-G52HS10C
e-G52HS10C K1
e-G52HSRDA
e-G52HSRDA K1
e-G52ST07C
Produktkod. 30182892
Brand: OHAUS™ 30532080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Expertkonstruerade kokplattor med förstklassiga säkerhets- och mångsidiga funktioner för dagligt bruk
Nästa generation Guardian™ 5000 Hotplate Omrörare är konstruerade för säkerhet och mångsidighet i forskning, akademiska och industriella miljöer. De erbjuder kraftfull uppvärmning och blandning, med förstklassig hårdvara och mjukvara för att stödja olika användare säkert och tillförlitligt. Värmemodeller når upp till 550 °C och har 3 temperaturkontrolllägen för snabb uppvärmning eller exakt uppvärmning utan översvängning. Välj mellan 5 modeller med 3 tallrikstorlekar.
Unika egenskaper:
  • Vår signatur SafetyHeat™ och SmartHeat™ funktioner kombinerade med det nya Run Dry Protection-systemet plus Time Run-läget och tillvalet Splash Shield ge fullständig säkerhet.
  • Den utvecklade SmartRate™ Systemet stöder uppvärmning och omrörning från snabb och intensiv till mjuk och exakt, med en rad tillbehör för att möjliggöra en mängd olika applikationer.
  • Ett intuitivt användargränssnitt med en stor, ljusstark LCD-skärm med vita tecken och rattknapp(ar), möjliggör användarvänlig användning. RS232-port ingår för fjärrkontroll eller dataloggning.
Kitversioner inkluderar:
  • Temperatursond 30500590
  • Sondhållarsats 30973298
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 220/240 V
Inkluderar Temperatursond 30500590 och sondhållarsatsen 30973298
Säkerhetsfunktioner SafetyHeat, SmartHeat och kör torrskyddssystem
Fraktvikt (metrisk) 7.1 kg
Kroppsmaterial Målad aluminium
Controllertyp Digital
Modell e-G52HP07C K1
Storlek 180 x 180 mm
Höjd (metrisk) 116 mm
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +5 °C till 550 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 221 mm
Amperage 7 A
Längd (metrisk) 329 mm
Wattal 1050 W
Vikt (metrisk) 3.9 kg
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 20 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 50 till 1800 rpm
Garanti 2 år
Mått (L x B x H) 329 x 221 x 116 mm
Certifikat och efterlevnad CE, TÜV (Standard IEC 61010-1 (cTÜVus))
Visa LCD