Läs mer
OHAUS™ Guardian 7000 kokplatta-omrörare
Produktkod. 16600492 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
16600492 e-G71HSRDM
16680482 e-G71HS07C
16690482 e-G71HS10C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16600492 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30500623
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara kokplattor med överlägsna säkerhetsfunktioner och intelligent prestanda
  • Skydda ditt labb med patenterade SmartPresence™ & SmartLink™ tekniker. Dessa exklusiva funktioner stänger automatiskt av värmaren om ingen upptäcks efter en användarinställning time out perioden har passerat.
  • Ett branschledande system för tidig upptäckt som använder två oberoende säkerhetskontroller för att kontinuerligt övervaka elektroniken och stänga av värmen innan ett övertemperaturtillstånd inträffar.
  • Exakt omrörning från 60 till 1600 rpm är möjlig tack vare designen av en kraftfull motor, stark magnet och mjukvarustyrd ramphastighet, vilket säkerställer säker magnetisk koppling för viskösa applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 230 V
Fraktvikt (metrisk) 2.812 kg
Elektriska krav 230 V, 4,6 A, 50/60 Hz
Modell e-G71HSRDM
Längd (engelska) 10,50 tum.
Höjd (metrisk) 126.000 mm
Omgivningstemperatur + 5 °C – 380 °C
Höjd (engelska) 5,00 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 173.00 mm
Längd (metrisk) 267.00 mm
Bredd (engelska) 6,80 tum.
Vikt (engelska) 5.700 lb
Vikt (metrisk) 2.600 kg
Pluggtyp EU