Läs mer
OHAUS™ Guardian 7000 kokplatta-omrörare
Produktkod. 16680482 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
16680482 e-G71HS07C
16690482 e-G71HS10C
16600492 e-G71HSRDM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16680482 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30500603
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara kokplattor med överlägsna säkerhetsfunktioner och intelligent prestanda
  • Skydda ditt labb med patenterade SmartPresence™ & SmartLink™ tekniker. Dessa exklusiva funktioner stänger automatiskt av värmaren om ingen upptäcks efter en användarinställning time out perioden har passerat.
  • Ett branschledande system för tidig upptäckt som använder två oberoende säkerhetskontroller för att kontinuerligt övervaka elektroniken och stänga av värmen innan ett övertemperaturtillstånd inträffar.
  • Exakt omrörning från 60 till 1600 rpm är möjlig tack vare designen av en kraftfull motor, stark magnet och mjukvarustyrd ramphastighet, vilket säkerställer säker magnetisk koppling för viskösa applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Fraktvikt (metrisk) 2.812 kg
Elektriska krav 230 V, 6,0 A, 50/60 Hz
Modell e-G71HS07C
Längd (engelska) 12.20 tum.
Höjd (metrisk) 122.000 mm
Omgivningstemperatur + 5 °C – 500 °C
Höjd (engelska) 4,80 tum.
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 223.00 mm
Längd (metrisk) 309.00 mm
Bredd (engelska) 8,80 tum.
Vikt (engelska) 5.700 lb
Vikt (metrisk) 2.600 kg
Pluggtyp EU