Läs mer
Guardian Equipment Kranmonterad personlig ögonvatten
Produktkod. 11725788 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Montering:
Kran
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Montering Förpackningsstorlek
11725788 Kran Varje
1 options
Produktkod. 11725788 Leverantör Guardian Equipment Leverantörsnummer 0676742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 SEK
    1804.14 SEK / Paket med 1
    Save 390.86 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Den personliga ögonduschen för kranmontering installeras enkelt på standardkranar.
  • Vattentrycket håller strömmen flytande.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI Z358.1-2004 endast som personlig ögonvatten
Inloppsanslutning (engelska) 55/64-27 tum (F)
Material Förkromad mässing
Montering Kran
Produkttyp Ögonspolningsstation