Läs mer
Kartell™ Set med 7 adaptrar (Guko)
Produktkod. 10737862
Change view
Typ:
Adaptrar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10737862 Adaptrar Varje
1 options
Produktkod. 10737862 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0042000
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kartell™ Set med 7 adaptrar (Guko) erbjuder stöd för en Buchner-tratt och inkluderar adaptrar med en mängd olika dimensioner.
  • Stöd för Buchner-trattar
  • Tillverkad av neoprengummi.
  • Mått för adapter 1:
    • Exteriör dia. 21 x 11 mm, Invändig dia. 17 x 7 mm, höjd 21 mm
  • Mått för adapter 2:
    • Exteriör dia. 27 x 16 mm, invändig dia. 22 x 11 mm, höjd 22 mm
  • Mått för adapter 3:
    • Exteriör dia. 37 x 22 mm, Invändig dia. 31 x 16 mm, höjd 25 mm
  • Mått för adapter 4:
    • Exteriör dia. 46 x 29 mm, Invändig dia. 39 x 22 mm, höjd 29 mm
  • Mått för adapter 5:
    • Exteriör dia. 58 x 38 mm, invändig dia. 50 x 30 mm, höjd 35 mm
  • Mått för adapter 6:
    • Exteriör dia. 69 x 45 mm, Invändig dia. 60 x 36 mm, höjd 40 mm
  • Mått för adapter 7:
    • Exteriör dia. 86 x 57 mm, Invändig dia. 75 x 46 mm, höjd 45 mm
Specifikationer
Färg Grå
För användning med (utrustning) Buchner tratt
Kvantitet 7 adaptrar
Material Neopren
Typ Adaptrar