Läs mer
Guinea Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Produktkod. 18545612 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
18545612 500 μg
1 options
Produktkod. 18545612 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP172763PECY55
Guinea Pig Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG (H+L)
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE-Cyanine5.5
Formulering PBS
Värd art Guinea Pig
Immunogen Rabbit IgG whole molecule
Reningsmetod Multi-step
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotyp IgG