Läs mer
MP Biomedicals™ Marsvinsmineralblandning
Produktkod. 11497221 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497221 2 kg 2kg
11407231 10 kg 10kg
11417231 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497221 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296028502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 SEK
    1110.01 SEK / 2kg
    Save 59.99 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Ger kompletta mineraler för normal tillväxt och utveckling av marsvinet när det tillsätts i en nivå av 6,75 % av kosten.
  • Saltblandning
  • För marsvinsdiet
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
För användning med (applikation) Marsvinsdiet
Kvantitet 2 kg
Förvaringskrav Rumstemperatur