Learn More
MP Biomedicals™ Guinea Pig Mineral Mix
Product Code. 11497221 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
2 kg
10 kg
50 kg
Unit Size:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11497221 2 kg 2kg
11407231 10 kg 10kg
11417231 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11497221 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0296028502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 SEK
    1110.01 SEK / 2kg
    Save 59.99 SEK
    5% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Provides complete minerals for normal growth and development of the guinea pig when added at a level of 6.75% of the diet.
  • Salt Mixture
  • For guinea pig diet
Especificaciones
Product Type Animal Diet
For Use With (Application) Guinea pig diet
Quantity 2 kg
Storage Requirements Room Temperature
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.