Läs mer
DWK Life Sciences Gummi konisk packning 8-delad set Guko, från EPDM, koniska gummipackningar, för filtrering av kolvar
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
:
8 stycken, storlek 22 till 84
Beskrivning
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
- För tät förslutning i vakuumfiltreringsapplikationer
- Koniska gummipackningar
- för filtrering av kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 8 Gukos, storlek 22 till 84 |
| Material | EPDM |
| För användning med (applikation) | Tätning; Filtrering |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |