Läs mer
Robu™ Guko gummipackning
Diameter (metrisk) Överst:
64 mm
85 mm
Beskrivning
- Guko
- Enkel
- Konisk packning
- Lämplig för filtertrattar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Tratt |
| Material | Gummi |
| Form | Konisk |
| Typ | Packning |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Botten | 48 mm yttre, 32 mm inre |
| Diameter (metrisk) Överst | 64 mm |