Läs mer
Robu™ Guko gummipackning
Produktkod. 16883036
Diameter (metrisk) Överst:
64 mm
85 mm
Produktkod. 16883036
Brand: Robu™ 21856
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robu™ Guko Rubber Gasket är en konisk packning lämplig för användning med filtertrattar.
  • Guko
  • Enkel
  • Konisk packning
  • Lämplig för filtertrattar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Tratt
Material Gummi
Form Konisk
Typ Packning
Höjd (metrisk) 35 mm
Diameter (metrisk) Botten 48 mm yttre, 32 mm inre
Diameter (metrisk) Överst 64 mm