Läs mer
Gum Acacia, Technical, Powder, (Gum Arabic), Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
500g, Plastic powder jar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Beige |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Solid |
| MDL-nummer | 81264 |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Plastic powder jar |