Läs mer
Gummi arabicum, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463751 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463751 100 g 100g
11473751 500 g 500g
11483751 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463751 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215121880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 100g
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Arabicummi kan vara en grenad polymer av galaktos, ramnos, arabinos och glukuronsyra som kalcium-, magnesium- och kaliumsalterna.
  • Det används i textilier, keramik, litografi, kosmetika och läkemedel.
  • Inom livsmedelsindustrin används akacia främst som konfektyr, bageri, mejeri, dryck och som mikroinkapslingsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9000-01-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gum arabic
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Synonym Arabic gum, Australian gum
Kvantitet 100 g
Formel vikt 250,000 to 1,000,000