Läs mer
Gummi arabicum, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473751 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473751 500 g 500g
11463751 100 g 100g
11483751 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473751 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215121890
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Arabicummi kan vara en grenad polymer av galaktos, ramnos, arabinos och glukuronsyra som kalcium-, magnesium- och kaliumsalterna.
  • Det används i textilier, keramik, litografi, kosmetika och läkemedel.
  • Inom livsmedelsindustrin används akacia främst som konfektyr, bageri, mejeri, dryck och som mikroinkapslingsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9000-01-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gum arabic
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Synonym Arabic gum, Australian gum
Kvantitet 500 g
Formel vikt 250,000 to 1,000,000