Läs mer
Arabiskt gummi, pulver
Produktkod. 10237640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10237640 1 kg Plastflaska 1kg
10165010 250 g Plastflaska 250g
10227413 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10237640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258850010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9000-01-5
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9000-01-5
MDL-nummer MFCD00081264
Synonym Acacia
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gum arabic
Färg Beige-Gul till Vit
Fysisk form Pulver
Aska Total aska: < 4,0 %
Densitet 1.3500g/mL, 1.35
Kvantitet 1 kg
Identifiering Klarar testet (enligt Eur. Pharm.)
Infrarött spektrum Autentisk
Olöslig materia 0,1% max.
Förlust vid torkning 15,0 % max. (1 g, 105 °C)
Förpackning Plastflaska
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: olösliga i alkohol
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.