Läs mer
Gum guaiac, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413792 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 11413792
Brand: MP Biomedicals 0215729190
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 9000-29-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gum guaiac
Färg Brun till brun/grön
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver