Läs mer
Masterflex™ Gummi slang
Produktkod. 11742793
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11742793 6,4 mm 9,5 mm 7.5m
11722803 7,9 mm 11,1 mm 7.5m
11792783 6,4 mm 8 mm 7.5m
11712803 6,4 mm 12,7 mm 7.5m
11732803 7,9 mm 12,7 mm 7.5m
11742803 9,6 mm 12,7 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11742793 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0644807
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gumgummirör är för allmänna vätske- och gasapplikationer
  • Mycket bra elasticitet och flexibilitet
  • Bra motståndskraft mot nötning
  • 45 shore En naturgummikonstruktion
  • Lätt, smidig och slitstark med god ogenomtränglighet
  • Ger god kemisk beständighet mot syror och baser
  • Uppfyller FDA-kriterier
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GMP Överensstämmer
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Material Gummi
Diameter (metrisk) Yttre 9,5 mm
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) Allmänna vätske- och gasapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -26 °C
Sterilitet Sterila
Färg Bärnsten
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C