missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gusacitinib, MedChemExpress

Produktkod. 16420157
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16420157 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16420157 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103018

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Gusacitinib (ASN-002) is an orally active and potent dual inhibitor of spleen tyrosine kinase (SYK) and janus kinase (JAK) with IC50 values of 5-46 nM. Gusacitinib has anti-cancer activity in both solid and hematological tumor types.

Gusacitinib (ASN-002) is an orally active and potent dual inhibitor of spleen tyrosine kinase (SYK) and janus kinase (JAK) with IC50 values of 5-46 nM. Gusacitinib has anti-cancer activity in both solid and hematological tumor types.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Gusacitinib
CAS 1425381-60-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28N8O2
Kvantitet 50 mg
Synonym ASN-002
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (217.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CCC1CCN(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCC(O)CC4)C=C3)=C5C(C=NNC5=O)=N2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 460.53
Formel vikt 460.53
Procent renhet 98.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.