Läs mer
Fisherbrand™ Gusto™ / Magfuge™ / Sprout™ Tube Adapters
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet:
0.2, 0.5 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Centrifuge Tube Adapter |
| Typ av rör | Microtube |
| Produktlinje | Gusto, Magfuge, Sprout Centrifuge Line |
| Material | ABS |
| Kapacitet | 0.2, 0.5 mL |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| För användning med (utrustning) | Gusto, Magfuge, and Sprout |
| Antal per förpackning | 12 Pk. (6 Ea.) |