Läs mer
Guvacinhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guvacine Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H |
| Formel vikt | 163.04 |