Läs mer
Guvacoline Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guvacoline Hydrobromide |
| CAS | 17210-51-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H11 N O2 . Br H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO2.BrH/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6;/h3,8H,2,4-5H2,1H3;1H |
| LEDER | Br.COC(=O)C1=CCCNC1 |
| IUPAC-namn | methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-5-carboxylate;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.08 |
| Formel vikt | 221.0051 |
| Visa mer |