Läs mer
Guvacoline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guvacoline Hydrochloride |
| CAS | 6197-39-3 |
| Molekylformel | C7H11NO2 HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methyl 1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO2.ClH/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6;/h3,8H,2,4-5H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COC(=O)C1=CCCNC1 |
| IUPAC-namn | methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-5-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.63 |
| Formel vikt | 177.0557 |