Läs mer
Notrax Guzzler™ Absorberande Barriär Matta Mat
Beskrivning
- Tuff, långvarig mattmatta med upphöjda gummikanter på alla 4 sidor fungerar som en inneslutningsbarriär och rymmer upp till 6 liter vatten per kvadratmeter
- Det upphöjda våffelmönstret fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt
- Gummiförstärkta kanter och baksida ger maximal styrka
- Klädd baksida minimerar rörelser på alla ytor och håller mattan högt så att våta hårda golv torkar under
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 90 x 60 cm |
| Färg | Brun |
| Längd (engelska) | 35 tum |
| Längd (metrisk) | 90 cm |
| Material | Polypropen |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 60 cm |