Läs mer
Notrax Guzzler™ Absorberande Barriär Matta Mat
Produktkod. 17781978
Change view
Mått (L x B):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 120 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17781978 120 x 90 cm
17721978 90 x 60 cm
17741988 150 x 90 cm
17701998 180 x 120 cm
17761998 300 x 90 cm
17722008 300 x 120 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17781978 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 166S0034BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    933.74 SEK
    759.54 SEK / Paket med 1
    Save 174.20 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Notrax Guzzler™ Tuff, långvarig mattmatta med upphöjda gummikanter på alla 4 sidor fungerar som en inneslutningsbarriär och rymmer upp till 6 liter vatten per kvadratmeter. Det upphöjda våffelmönstret fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt.
  • Tuff, långvarig mattmatta med upphöjda gummikanter på alla 4 sidor fungerar som en inneslutningsbarriär och rymmer upp till 6 liter vatten per kvadratmeter
  • Det upphöjda våffelmönstret fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt
  • Gummiförstärkta kanter och baksida ger maximal styrka
  • Klädd baksida minimerar rörelser på alla ytor och håller mattan högt så att våta hårda golv torkar under
Specifikationer
Mått (L x B) 120 x 90 cm
Färg Brun
Längd (engelska) 47 tum
Längd (metrisk) 120 cm
Material Polypropen
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 90 cm