Läs mer
Notrax Guzzler™ Absorberande Barriär Matta Mat
Produktkod. 17701988
Mått (L x B):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 120 cm
Produktkod. 17701988
Brand: Notrax 166S0034CH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Guzzler™ Tuff, långvarig mattmatta med upphöjda gummikanter på alla 4 sidor fungerar som en inneslutningsbarriär och rymmer upp till 6 liter vatten per kvadratmeter. Det upphöjda våffelmönstret fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt.
  • Tuff, långvarig mattmatta med upphöjda gummikanter på alla 4 sidor fungerar som en inneslutningsbarriär och rymmer upp till 6 liter vatten per kvadratmeter
  • Det upphöjda våffelmönstret fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt
  • Gummiförstärkta kanter och baksida ger maximal styrka
  • Klädd baksida minimerar rörelser på alla ytor och håller mattan högt så att våta hårda golv torkar under
Specifikationer
Mått (L x B) 120 x 90 cm
Färg Kol
Längd (engelska) 47 tum
Längd (metrisk) 120 cm
Material Polypropen
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 90 cm