Läs mer
GV-58, MedChemExpress
Beskrivning
GV-58 is a potent, selective N- and P/Q-type Ca2+ channels agonist with EC50 of 7.21/8.81 uM for N-type/P-Q-type Ca2+ channel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GV-58 |
| CAS | 1402821-41-3 |
| Färg | Grayish Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H26N6OS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (267.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC[C@@H](NC1=NC(NCC2=CC=C(C)S2)=C3N=CN(CCC)C3=N1)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.5 |
| Formel vikt | 374.5 |
| Visa mer |