Läs mer
Cytiva GV050 Nedre del
Produktkod. 11344944
:
Underdel; Modell: GV050/2/12; Typ: Filtertratt (bassektion, NS45); Material: Borosilikatglas; För användning med: Whatman GV050/2 Glasvakuumfilterhållare
Produktkod. 11344944
Brand: Cytiva 10442212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna nedre del är en reservdel för Whatman™ GV 050-serien vakuumfiltreringsgrenrör.
  • Beskrivning: Ersättningsdel för GV 050-seriens vakuumfiltreringsrör i glas
  • För användning med (applikation): Vakuumfiltrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Whatman GV050/2 Glasvakuumfilterhållare
Material Borsilikatglas
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Vakuumfiltrering
Modell GV050/2/12
Kvantitet 1 st
Serie GV050
Standard konisk fog NS45
Typ Filtertratt (bassektion)