Läs mer
GW-1100, MedChemExpress
Produktkod. 16470548
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16470548 5 mg
16428088 10 mg
16414007 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16470548 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50691
MedChemExpress GW-1100 is a selective GPR40 antagonist with a pIC50 of 6.9.
GW-1100 is a selective GPR40 antagonist with a pIC50 of 6.9.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GW-1100
CAS 306974-70-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H25FN4O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (96.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(CC2=CN=C(N=C2)OCC)=CN(C(SCC3=CC=C(C=C3)F)=N1)C4=CC=C(C(OCC)=O)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 520.58
Formel vikt 520.58
Procent renhet 97.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism