Läs mer
GW 280264X, TRC
Produktkod. 30240930
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30240930 2.5 mg 2.5mg
30240685 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30240930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG9315452.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 866924-39-2
Molekylformel C28H41N5O6S
Molekylvikt (g/mol) 575.72
Synonym GW 280264X, BenzylN-[(5S)-5-[[(2R,3S)-3-(Formylhydroxyamino)-2-(2-methylpropyl)-1-oxohexyl]amino]-6-oxo-6-(2-thiazolylamino)hexyl]-carbamate;
IUPAC-namn bensyl N-[(5S)-5-[[(2R,3S)-3-[formyl(hydroxy)amino]-2-(2-metylpropyl)hexanoyl]amino]-6-oxo-6-(1,3-tiazol-2-ylamino)hexyl]karbamat
LEDER CCC[C@@H]([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2nccs2)N(O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BenzylN-((5S)-5-(((2R,3S)-3-(Formylhydroxyamino)-2-(2-methylpropyl)-1-oxohexyl)amino)-6-oxo-6-(2-thiazolylamino)hexyl)-carbamate
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C28H41N5O6S/c1-4-10-24(33(38)19-34)22(17-20(2)3)25(35)31-23(26(36)32-27-29-15-16-40-27)13-8-9-14-30-28(37)39-18-21-11-6-5-7-12-21/h5-7,11-12,15-16,19-20,22-24,38H,4,8-10,13-14,17-18H2,1-3H3,(H,30,37)(H,31,35)(H,29,32,36)/t22-,23+,24+/m1/s1
Formel vikt 575.2778